Learn More
Natriumformiat, ≥99 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15642690
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
Natrium; Formiat
C(=O)[O-].[Na+]
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
Natrium; Formiat
C(=O)[O-].[Na+]
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumformiat
Schmelzpunkt 259 °C bis 262 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel HCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595134
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 68.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle
Dichte 1.92 g/cm3