Learn More
Natriumformiat ≥ 99,0 %, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417882 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11417882 100 g
11437882 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417882 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215257680
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Formate
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0%
Formelmasse 68
Güte ACS-Reagenz