Learn More
Natriumfluorid, optische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11351638 50 g 50 Gramm
11341638 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11351638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011023.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Es hat medizinische und andere Anwendungen, einschließlich Komplexierung von Magnesiumionen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1704°C
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Schmelzpunkt 993°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Gebrochene Kristalle
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.336
Aussehen White crystals
Dichte 2.78
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.99
Güte Optisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke