Learn More
Natriumfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449933
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11449933
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13019.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumfluorid wird als Stahlentfettungsmittel und in der Zinngalvanik, in Flussmitteln, der Wärmebehandlung von Salzzusammensetzungen, der Fluoridierung von Trinkwasser, der Entfernung von HF aus Absaugsystemen zur Verringerung der Luftverschmutzung und der Mattierung von Glas verwendet. Es dient als Quelle für Fluoridionen in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Verwendung in der synthetischen Chemie, z. B. in der Finkelstein-Reaktion zur Herstellung von Fluorverbindungen, der Desilylierung von empfindlichen organischen Verbindungen, in der Metallurgie und der Reaktion mit elektrophilen Chloriden. Es hat medizinische und andere Anwendungen, einschließlich Komplexierung von Magnesiumionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Alkohol
Hinweise
Es muss von Oxidationsmitteln, Metallen, Säuren, Laugen ferngehalten werden. Es ist weniger hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1704°C
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Schmelzpunkt 993°C
Menge 5000 g
Strukturformel NaF
UN-Nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.99
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.336
Dichte 2.78
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium fluoride