Learn More
Natriumfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Natriumfluorid wird als Stahlentfettungsmittel und in der Zinngalvanik, in Flussmitteln, der Wärmebehandlung von Salzzusammensetzungen, der Fluoridierung von Trinkwasser, der Entfernung von HF aus Absaugsystemen zur Verringerung der Luftverschmutzung und der Mattierung von Glas verwendet. Es dient als Quelle für Fluoridionen in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Verwendung in der synthetischen Chemie, z. B. in der Finkelstein-Reaktion zur Herstellung von Fluorverbindungen, der Desilylierung von empfindlichen organischen Verbindungen, in der Metallurgie und der Reaktion mit elektrophilen Chloriden. Es hat medizinische und andere Anwendungen, einschließlich Komplexierung von Magnesiumionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Alkohol
Hinweise
Es muss von Oxidationsmitteln, Metallen, Säuren, Laugen ferngehalten werden. Es ist weniger hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1704°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium fluoride |
| Schmelzpunkt | 993°C |
| Menge | 1000 g |
| Strukturformel | NaF |
| UN-Nummer | UN1690 |
| Merck Index | 14,8618 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol |
| IUPAC-Name | Natrium;Fluorid |
| Formelmasse | 41.99 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride
RUO – Nur für Forschungszwecke
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.