Learn More
Natriumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402807 10 g 10 Gramm
15412807 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046912.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Sodium fluoride is used in laundry souring, manufacturing enamels, manufacturing coated papers, wood preservative , foam production, opal glass, ore flotation and water fluoridation. It is also acts as an inhibitor of serine/threonine phosphatases widely used in bone and dental research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-Name Natriumfluorid
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1704°C
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Schmelzpunkt 993°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NaF
UN-Nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,slightly soluble in HF,ammonia. Negligible in alcohol,acetone,SO2,dimethylformamide.
Formelmasse 41.99
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.336
Dichte 2.78 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride