Learn More
Natriumfluorid, 99.0+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073524 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10244540
Marke: Fisher Chemical S/3920/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Natriumfluorid, 99,0 +%, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1700°C
Schmelzpunkt 993°C
Farbe Weiß
pH 7.4
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
IUPAC-Name Natrium;Fluorid
Formelmasse 41.98g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 1077