Learn More
Natriumfluorid, 200 mM wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453049 100 mL 100 Milliliter
15463049 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60251.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-Name Natriumfluorid
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel NaF
Formelmasse 41.99
Güte Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.