Learn More
Natriumethylsulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| CAS | 546-74-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C2 H5 O4 S . Na |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;Ethylsulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.11 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?