Learn More
Natriumethoxid, Pure, 21 % in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10699084 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10699084 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10570322 100 g Glasflasche 100 Gramm
10782813 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10699084 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 CHF
    158.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 17.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Summenformel C2H5NaO
Molekulargewicht (g/mol) 68.051
MDL-Nummer MFCD00012417
InChI-Schlüssel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-Name Natrium;Ethanolat
SMILES CC[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium ethoxide
Farbe Gelb bis Braun
Namenshinweis 21% in Ethanol
Siedepunkt 91.0°C
Strukturformel C2H5ONa
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Dichte 0.8680g/mL
Merck Index 15, 8749
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible (hydrolyse).
Formelmasse 68.04
Reinheit (%) 20.5 to 21.5% (NaOC2H5)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.385
Relative Dichte 0.868
Viskosität 23 mPa.s (20°C)
Menge 1 kg
Flammpunkt 25°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use