Learn More
Natriumethoxid (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30427492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427492 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427492 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6250001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Ethoxide
CAS 141-52-6
Summenformel C2H5NaO
Menge 1 g
Synonym Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate
InChI-Formel InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].CC[O-]
IUPAC-Name Natrium;Ethanolat
Molekulargewicht (g/mol) 68.05
Formelmasse 68.0238