Learn More
Natriumethoxid, 21 % w/w in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337876 100 mL 100 Milliliter
11347876 500 mL 500 Milliliter
11357876 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13083.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Sodium ethoxide, 21% w/w in ethanol is used as a strong base in organic synthesis. It finds application in various chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherifcation. It is actively involved in Claisen condensation, Stobbe reaction and Wolf-kishner reduction. It is an important starting material for the synthesis of ethyl ester and diethyl ester of malonic acid. In Williamson ether synthesis, it reacts with ethyl bromide to form diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumethanolat, 21 % w/w in Ethanol, wird als starke Basis in der organischen Synthese verwendet. Es findet Anwendung in verschiedenen chemischen Reaktionen wie Kondensation, Veresterung, Alkoxylierung und Veretherung. Es ist aktiv an der Claisen-Kondensation, Stobbe-Reaktion und Wolf-Kishner-Reduktion beteiligt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Ethylester und Diethylester von Malonsäure. In der Williamson-Ethersynthese reagiert es mit Ethylbromid zu Diethylether.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Es hydrolysiert in Gegenwart feuchter Luft schnell zu Natriumhydroxid. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Basen, Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, Säurechloriden, sauren Anhydriden, Reduktionsmitteln, Peroxiden, Säuren und chlorierten Lösungsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-52-6
Summenformel C2H5NaO
Molekulargewicht (g/mol) 68.051
MDL-Nummer MFCD00012417
InChI-Schlüssel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-Name Natrium;Ethanolat
SMILES CC[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium ethoxide
Dichte 0.868
Flammpunkt 20°C (68°F)
Strukturformel NaOCH2CH3
Brechungsindex 1.3875
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3274
Beilstein 3593646
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8613
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol.
Formelmasse 68.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21% w/w in ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet