Learn More
Natriumedetat, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464809 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464809 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11464809 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 3005900
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 64-02-8
Summenformel C10H12N2Na4O8
Menge 1 l
Synonym Natrium-edetat, EDTA-Natrium, Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Tetranatriumsalz, Sequestren, EDTA-Tetranatrium, Natrium-edta, Tetranatriumedetat, Complexon, complexone, irgalon
InChI-Schlüssel UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Molekulargewicht (g/mol) 380.17
PubChem CID 6144