Learn More
Natriumdodecylsulfat, ≥98 %, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Dodecylsulfate |
| Physikalische Form | Kristalline Flocken |
| Schmelzpunkt | ∼206°C |
| Menge | 100 g |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Na |
| UN-Nummer | UN2926 |
| Beilstein | 3599286 |
| Formelmasse | 288.38 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Mehr anzeigen |