Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrarein, 50 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11471652 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471652 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471652 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04811036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.25 CHF
    70.71 CHF / 50 Gramm
    Sparen 3.54 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
151-21-3 Reinheitsgrad: >>99 % (280 nm): <<0.1 Schwermetalle (wie Pb): <<0.002 % anionisches Reinigungsmittel zur Solubilisierung von Proteinen
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumdodecylsulfat
CAS 151-21-3
Menge 50 g
Summenformel C12H25NaO4S.
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Güte Ultrarein
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Dodecyl Sulfate, Ulta Pure
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.