Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrarein, 100 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461652 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461652 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11461652 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04811034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 CHF
    130.62 CHF / 100 Gramm
    Sparen 7.38 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
151-21-3 Reinheitsgrad: >>99 % (280 nm): <<0.1 Schwermetalle (wie Pb): <<0.002 % anionisches Reinigungsmittel zur Solubilisierung von Proteinen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumdodecylsulfat
CAS 151-21-3
Menge 100 g
Summenformel C12H25NaO4S.
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Güte Ultrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate