Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082762 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pappkarton
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15865168
Marke: Thermo Scientific J18220.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt ∼206°C
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) ≥95%