Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865168 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pappkarton
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15865168 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15865308 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15875308 5 kg Pappkarton 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865168 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J18220.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt ∼206°C
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) ≥95%