Learn More
Natriumdodecylsulfat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486312 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 11486312
Marke: MP Biomedicals 0210291891
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumdodecylsulfat, Natriumlaurylsulfat, Natrium-dodecylsulfat, Dodecylsulfat, Natriumsalz, Anti-Cerumen, Neutrazym, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumdodecylsulfat
Farbe Weiß
Dichte >1.1 bei 20 °C
Menge 1 kg
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) > 99 %
Physikalische Form Granulatpulver