Learn More
Natriumdodecylsulfat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446312 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 11446312
Marke: MP Biomedicals 0210291810
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dodecyl sulfate
Farbe Weiß
Dichte >1.1 at 20°C
Menge 10 g
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) >99%
Physikalische Form Granular Powder