Learn More
Natriumdodecylsulfat, 99,5 %, MP Biomedicals™
Product Code. 11466571 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
missing translation for 'unitSize':
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
11466571 500 g 500 Gramm
17811391 25 g 25 Gramm
11446571 100 g 100 Gramm
11476571 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 11466571 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0219483190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 CHF
    452.75 CHF / 500 Gramm
    Sparen 23.25 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumlaurylsulfat, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumdodecylsulfat
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat/Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 99.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Dodecyl Sulfate, molecular biology reagent
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate