Learn More
Natriumdodecylsulfat, 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466051 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11466051
Marke: MP Biomedicals 0219052291
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ungefähr 95 % Alkylsulfat, vorwiegend bestehend aus C12 und C14 Homologen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Laurylsulfat-Natriumsalz, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumdodecylsulfat
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat/Pulver
Dichte > 1.1 bei 20 °C (Wasser = 1)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 0.95
Formelmasse 288.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Dodecyl Sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.