Learn More
Natriumdodecylsulfat, 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446051 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446051 100 g -
11456051 500 g 500 Gramm
11466051 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446051 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219052280
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ungefähr 95 % Alkylsulfat, vorwiegend bestehend aus C12 und C14 Homologen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym SDS, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dodecyl sulfate
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat/Pulver
Dichte >1.1 at 20°C (water = 1)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.95
Formelmasse 288.38