Learn More
SDS-Lösung, 10 % Natriumdodecylsulfat-Lösung, Molekularbiologie/Elektrophorese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-28628
Click to view available options
Menge:
200 mL
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
200 Milliliter
Artikelnummer. 10265153
Marke: Fisher BioReagents BP2436200
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
  • DNase-, RNase- und Protease-freie vorgemischte Lösung mit 10 % SDS für Protein- und DNA-Extraktionsverfahren
  • Reduzieren Sie die Herstellungszeit mit dieser vorgefertigten SDS-Lösung
  • SDS ist ein häufig verwendetes Reinigungsmittel für Proteinaufreinigung, Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) und andere molekularbiologische Anwendungen
  • SDS wird auch dazu verwendet, Zellmembranen aufzuschließen und Nukleinsäure-Protein-Komplexe in DNA-Extraktionsverfahren zu dissoziieren
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Extinktion 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate
Farbe Farblos
Namenshinweis 10% Solution
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 100 °C
Dichte 1.01g/cm³
Konzentration 9,5 bis 10,5 %
Menge 200 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.