Learn More
Natriumdodecawolframphosphat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424643 500 g 500 Gramm
11404643 25 g 25 Gramm
11414643 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11575.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51312-42-6 ∣ Na3O40PW12 ∣ 2946.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51312-42-6
Summenformel Na3O40PW12
Molekulargewicht (g/mol) 2946.12
MDL-Nummer MFCD00036311
IUPAC-Name Sodium dodecamolybdophosphate hydrate
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Schmelzpunkt 350°C
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 500 g
Formelmasse 2946.12 (Anhydrous)
Güte Ungraded