Learn More
Natrium-DL-Laktat (60 % W/W in H2O), TRC
Artikelnummer. 30138343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138343 10 g 10 Gramm
30132824 5 g 5 Gramm
17927724 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS64400310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-17-3
Summenformel C3 H5 O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
Synonym Sodium lactate, sodium 2-hydroxypropanoate, LAC
IUPAC-Name Natrium;-2-hydroxypropanoat
SMILES [Na+].CC(O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formelmasse 112.0136
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lactate 60 %