Learn More
Natriumdithionit, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539580 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10539580
Marke: Fisher Chemical S/3800/63
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumdithionit, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-14-6
Summenformel Na2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.096
MDL-Nummer 11640
InChI-Schlüssel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 3 kg
Formelmasse 174.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter