Learn More
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat dient als Pufferkapazitätsreagenz in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie. Es wird bei der Herstellung biologischer Puffer verwendet. Es wird auch zur Aufreinigung von Antikörpern, als Abführmittel und in Kombination mit anderen Natriumphosphaten verwendet
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 M bei 20 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | NaH2PO4·2H2O |
| Merck Index | 14,8660 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water.(1 M at 20°C) |
| SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.006 |
| Formelmasse | 156.01 (119.98 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |