Learn More
Dinatriumhydrogenorthophosphat, für Elektrophorese, monobasisch, Dihydrat, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Natriumdihydrogenorthophosphat, für die Elektrophorese, monobasisch, Dihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 60°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4.5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 3 kg |
| Formelmasse | 156.01g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |