Learn More
Natriumdihydrogenrthophosphat-Dihydrat, reinst, SLR, Kristall, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10617042 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617042 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10429380 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10010370 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617042 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/3720/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
MDL-Nummer 149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 60°C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 156.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter