Learn More
Natriumdiethyl-Dithiocarbamattrihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022914
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
20624-25-3
C5H16NNaO3S2
225.297
MFCD00150617
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
517546
Natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
20624-25-3
C5H16NNaO3S2
225.297
MFCD00150617
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
517546
Natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat ist ein Spin-Trapping-Reagenz, das in Verbindung mit Eisen-Ionen zum Nachweis von Stickoxid in Gehirn, Niere, Leber und anderen Geweben verwendet wird. Es wird als empfindliches Reagenz für die Bestimmung von Kupfer-, Gummi-Vulkanisationsbeschleuniger verwendet und findet Anwendung bei der Bestimmung anderer Metalle wie Zink, Kobalt, Platin und Palladium. Darüber hinaus ist es ein Inhibitor der Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderer Enzyme und hemmt die Induktion der makrophagen Stickstoffmonoxidsynthase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Schmelzpunkt 94°C to 102°C
Menge 100 g
Beilstein 3920507
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,3378
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 225.31 (171.28 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%