Learn More
Natriumdichromat-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30423852
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423852 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61525025G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dichromate Dihydrate
CAS 7789-12-0
Summenformel Cr2Na2O7.2(H2O)
Menge 25 g
Synonym Dichromic Acid (H2Cr2O7) Disodium Salt Dihydrate, Dichromic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Dichromate Dihydrate, Sodium Chromate (Na2Cr2O7) Dihydrate, Sodium Dichromate (Na2Cr2O7) Dihydrate, Sodium Dichromate Dihydrate, Sodium Dichromate Dihydrate (Na2Cr2O7.2H2O)
InChI-Formel InChI=1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 261.97
Formelmasse 297.8461