Learn More
Natriumdichromat-Dihydrat, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120785 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15635370
Marke: Honeywell-Fluka 398063100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, ≥99,5%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-12-0
Summenformel Cr2H4Na2O9
Molekulargewicht (g/mol) 297.995
MDL-Nummer MFCD00149166
InChI-Schlüssel JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdichromat-Dihydrat, Dinatriumchromat-Dihydrat, Natriumdichromat-VI-Dihydrat, Natriumdichromat-Dihydrat VI, Chromsäure H2Cr2O7, Dinatriumsalz, Dihydrat, Dichromsäure H2Cr2O7, Dinatriumsalz, Dihydrat, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC-Name Dinatrium; Oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummolybdat-Dihydrat
Schmelzpunkt 357 °C
Farbe Orange
Menge 100 g
Strukturformel Na2CR2O7 · H2O
UN-Nummer UN3086
Löslichkeitsinformationen In Wasser ∽2.355 g/l bei 20 °C
Formelmasse 298 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 2.52 g/cm3 bei 13 °C