Learn More
Natriumdichloracetat, TRC
Artikelnummer. 30135848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135848 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS08083525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2156-56-1
Summenformel C2HCl2NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.92
Synonym CPC 211, Ceresine, DCA, Dichloroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Dichloroacetate
IUPAC-Name Natrium; 2,2-Dichloracetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dichloroacetate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formelmasse 149.9251