Learn More
Natriumdichloracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11434867
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11434867 10 g 10 Gramm
11444867 50 g 50 Gramm
11454867 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11434867 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21827.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.30 CHF
    64.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 10.65 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdichloracetat findet medizinische Anwendung bei der Entfernung von Warzen und anderen Hautwuchern. Wird als Gegenmittel bei Laktatazidose und bei der Behandlung von Schlaganfällen verwendet. Wird aufgrund seiner Wirkung als Hemmer des Enzyms Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase als potenzielles Medikament untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2156-56-1
Summenformel C2HCl2NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.92
MDL-Nummer MFCD00070489
InChI-Schlüssel LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC-Name sodium 2,2-dichloroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium dichloroacetate
Schmelzpunkt 197°C to 199°C (decomposition)
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 150.93
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium dichloroacetate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dichloroacetate