Learn More
Natrium-amidotrizoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium diatrizoate |
| Schmelzpunkt | 261.0°C to 262.0°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 600g/L (20°C). |
| Formelmasse | 635.9 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 7% max. |