Learn More
Natriumdeuteroxid, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407880
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11314448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042346.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-06-3
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 41.003
MDL-Nummer MFCD00037669
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium deuteroxide
Namenshinweis Isotopic
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 41.01
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.418
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.516
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D2O
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium deuteroxide