Learn More
Natriumdeuteroxid, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304448
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304448 50 g 50 Gramm
11314448 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11304448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042346.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-06-3
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 41.003
MDL-Nummer MFCD00037669
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium deuteroxide
Namenshinweis Isotopic
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 41.01
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.418
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.462 g/cm3 at 20°C