Learn More
Natriumdehydroacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450157
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11450157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21060.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumdehydroacetat wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel für Obst, Gemüse, Fruchtsaft, Honig, Bier, Milch, Eiweiß- und Fettprodukte verwendet. Seine antimikrobiellen Eigenschaften spielen eine wichtige Rolle in Körperpflegeprodukten wie Hautpflege, Sonnencreme, Sonnenschutzmitteln, Rasiercremes, Zahnpaste, Haar- und Nagelpflegeprodukten sowie Augen- und Gesichts-Makeup. Es wird als Weichmacher verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Propylenglycol und Methanol. Nicht löslich in Aceton und Benzol.
Hinweise
Inkompatible starke Oxidationsmittel und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4418-26-2
Summenformel C8H7NaO4
MDL-Nummer MFCD00040583
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dehydroacetate
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Menge 2500 g
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone sodium salt; Dehydroacetic acid sodium salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Formelmasse 190.13
Reinheit (%) 97%