Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium cyclamate |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.5 to 7.5 (10% soln.) |
| Flammpunkt | >200°C |
| Verlust bei Trocknung | 1% max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | C6H12NNaO3S |
| Menge | 250 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium cyclamate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /