Learn More
Natriumcyanid, TRC
Artikelnummer. 30412632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412632 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30412632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61540050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanosodium
CAS 143-33-9
Summenformel C N Na
Menge 50 g
Synonym Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide
InChI-Formel InChI=1S/CN.Na/c1-2;
SMILES [Na]C#N
IUPAC-Name Cyanonatrium
Molekulargewicht (g/mol) 49.007
Formelmasse 48.993