Learn More
Natriumcyanid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyanosodium |
| CAS | 143-33-9 |
| Summenformel | C N Na |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide |
| InChI-Formel | InChI=1S/CN.Na/c1-2; |
| SMILES | [Na]C#N |
| IUPAC-Name | Cyanonatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 49.007 |
| Formelmasse | 48.993 |