Learn More
Natriumcyanid, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120784 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15645220
Marke: Honeywell Research Chemicals 3809705G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-33-9
Summenformel CNNa
Molekulargewicht (g/mol) 49.01
MDL-Nummer MFCD00003523
InChI-Schlüssel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumcyanid, Natriumcyanid NaCn, Cyanidsalze, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-Name Natrium; Cyanid
SMILES [Na+].[C-]#N
Spezifikation
Siedepunkt 1500 °C
Chemischer Name oder Material Natriumcyanid
Schmelzpunkt 563.7 °C
Farbe Weiß
pH 11 bis 12 (49 g/l bei 25 °C)
Menge 5 g
Strukturformel NaCN
UN-Nummer UN1689
Beilstein 3587243
Löslichkeitsinformationen In Wasser 49 g/l bei 20 °C
Formelmasse 49.01 mol
Reinheit (%) 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallines Pulver, Granulat oder Brocken
Dampfdruck 1 mmHg (817 °C)
Dichte Vapor Density: 1.7 (vs air)