Learn More
Natriumcyanid, ≥ 95 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium cyanide |
Namenshinweis | 95+% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Flocken und Brocken |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 95+% |
Strukturformel | NaCN |
Beilstein | 02, IV, 50 |
Fieser | 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185 |
Merck Index | 15, 8741 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium cyanide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.