Learn More
Natriumcyanat, 85 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10275660 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10275660 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.85 CHF
    51.30 CHF / 250 Gramm
    Sparen 1.55 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyanate
Schmelzpunkt 550°C
Namenshinweis 85%
CAS 917-61-3
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 80% min. (Argentometry)
Summenformel CNNaO
Strukturformel NaOCN
MDL-Nummer MFCD00011121
Beilstein 03, IV, 82
Merck Index 15, 8740
Synonym sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 110g/L (20 c). Other solubilities: 0.22g/100g alcohol (0 c),insoluble in ether
InChI-Schlüssel ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Cyanat
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) 85%
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 3 % max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /