Learn More
Tocris Bioscience™ Sodium Cromoglicate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18771839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18771839 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18771839 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6424/50
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Promotes ESCs/iPSCs differentiation into pancreatic endocrine islet cells
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt
CAS 15826-37-6
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 50 mg
Summenformel C23H14Na2O11
Formelmasse Observed MW: 512.33