Learn More
Sodium Cromoglicate, Tocris Bioscience™
Promotes ESCs/iPSCs differentiation into pancreatic endocrine islet cells
Marque: Tocris Bioscience 6424/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.Spécification
| 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt | |
| 15826-37-6 | |
| >98% | |
| 50 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?