Learn More
Natriumcitrat, TRC
Artikelnummer. 30134117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134117 500 g 500 Gramm
30006830 10 g 10 Gramm
30005014 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS655008500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-04-2
Summenformel C6H5Na3O7
Molekulargewicht (g/mol) 258.07
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanenetricarboxylic Acid Trisodium Salt Dihydrate, 2-Hydroxy-,1,2,3-propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt (9CI), Citric Acid, Trisodium Salt (8CI), Sodium Citrate (Na3C6H5O7) (7CI);2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt, 331iii, Citnatin, Citra-lock, Citreme, Citrosodina, Citrosodine, Cystemme, Ional, Natrocitral, P3, Sodium citrate Anhydrous, Trisodium Citrate, Unifine P 3, Urisal
IUPAC-Name Trisodium; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Trikarboxylat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Citrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Formelmasse 257.9728
Reinheit (%) >95%