Learn More
Natriumcitrat, Dihydrat, granular, multikompendial, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548154 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548154 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
15558154 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548154 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 364701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 CHF
    139.45 CHF / 500 Gramm
    Sparen 59.55 CHF
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumzitrat
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Formelmasse 294.1
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.70 kg