Learn More
Natriumcitrat-Dihydrat, 99 %, für ACS-Analysen MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406671 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406671 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406671 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219486894
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium citrate dihydrate
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 4-3-6132
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C6H9Na3O9
MDL-Nummer MFCD00150031
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formelmasse 294.1